Learn More
Kaliumacetat, Puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7071941 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15652730 1 kg 1 Kilogramm
15672730 5 kg 5 Kilogramm
15662730 25 kg 25 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15652730
Marke: Honeywell-Fluka 250591KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., E261, 99 bis 101 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.142
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumacetat, Essigsäure, Kaliumsalz, Diuretisches Salz, Kaliumethanoat, octan sodny tschechisch, Essigsäure-Kaliumsalz, FEMA-Nr. 2920, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumacetat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP
Menge 1 kg
Strukturformel CH3COOK
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595449
Formelmasse 98.14 mol
Reinheit (%) 99 bis 101 %
Güte puriss.
Dichte 1.57 g/cm 3 bei 25 °C