Learn More
Kaliumacrylathydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045268
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11322427 5 g 5 Gramm
11332427 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11322427
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10079.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10192-85-5 | C3H3KO2 | 110.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10192-85-5
Summenformel C3H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 110.15
MDL-Nummer MFCD00067206
InChI-Schlüssel ZUBIJGNKOJGGCI-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acrylate, potassium polyacrylate, 2-propenoic acid, potassium salt, potassium prop-2-enoate, 79-10-7 parent, polyacrylic acid, potassium salt, 2-propenoic acid, homopolymer, potassium salt, acrylate potassium, acrylic acid homopolymer potassium salt, acmc-20ajv9
PubChem CID 4429391
IUPAC-Name potassium prop-2-enoate
SMILES [K+].[O-]C(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium acrylate hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 3695913
Formelmasse 110.16 (Anhydrous)
Reinheit (%) 95%