Learn More
Kaliumbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404703 250 g 250 Gramm
11494693 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404703 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11610.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 582-25-2 | C7H5KO2 | 160.213 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Kaliumbenzoat wird hauptsächlich für den Einsatz in Nahrungsmitteln und Getränken hergestellt. Es handelt sich um ein chemisches Konservierungsmittel, das in sehr geringen Konzentrationen die Aktivität der Mikroorganismen hemmt. Es wird in kohlensäurehaltigen Getränken verwendet. Die Haltbarkeit von nicht pasteurisiertem Apfelwein kann durch Zugabe von Kaliumbenzoat erheblich verlängert werden. Es findet auch als Pfeife in vielen Feuerwerken Verwendung.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, schwer löslich in Methanol, unlöslich in Ether.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 582-25-2
Summenformel C7H5KO2
Molekulargewicht (g/mol) 160.213
MDL-Nummer MFCD00013061
InChI-Schlüssel XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium benzoate, benzoic acid, potassium salt, potassium salt, unii-763yqn2k7k, potassium benzoate nf, benzoic acid potassium salt, potassium ion benzoate, acmc-20ajv6, dsstox_cid_7219
PubChem CID 23661960
IUPAC-Name Kalium;Benzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Benzoate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 250 g
Beilstein 3719165
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1091
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,slightly soluble in methanol,insoluble in ether.
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 99%