Learn More
Kaliumbicarbonat, 99,7-100,5 %, (ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11477832 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11477832 1 kg
11487832 5 kg
11467832 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477832 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215255791
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-Name Kaliumhydrogencarbonat
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Bicarbonate
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99.7-100.5%
Formelmasse 100.12
Güte ACS-Reagenz