Learn More
Kaliumbiphthalat, TRC
Artikelnummer. 30419399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419399 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP698758100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Summenformel C8 H5 O4 . K
Menge 100 g
Synonym Phthalic acid monopotassium, 1,2-Benzenedicarboxylic acid','potassium salt (1:1), 1,2-Benzenedicarboxylic acid','monopotassium salt (9CI), Phthalic acid','monopotassium salt (8CI), Hydrogen potassium phthalate, KAP, Monopotassium 1,2-benzenedicarboxylate, Monopotassium phthalate, Potassium acid phthalate, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
SMILES [K+].OC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
Formelmasse 203.9825