Learn More
Kaliumbiphthalat, ULTREX™ ultrareines Reagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumhydrogenphthalat |
| CAS | 877-24-7 |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | C8H5KO4 |
| Synonym | Kaliumhydrogenphthalat, Kaliumbiphthalat, Monokaliumphthalat, Hydrogen-Kaliumphthalat, Phthalsäure-Monokaliumsalz, 1,2-Benzenedicarboxylsäure, Monokaliumsalz, Phthalsäure, Monokaliumsalz, Phthalsäure-Kaliumsalz, Kaliumphthalat, monobasisch, potassium phthalate monobasic |
| InChI-Schlüssel | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
| IUPAC-Name | Kalium;2-Carboxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.222 |
| PubChem CID | 23676735 |
| Mehr anzeigen |