Learn More
Kaliumbis-(trimethylsilyl)amid, 0.7 M Lösung in Toluol, ≥99.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742623 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10742623
Marke: Thermo Scientific Acros 418231000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 40949-94-8 | C6H18KNSi2 | 199.485 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bis(trimethylsilyl)amide
Farbe Gelb
Namenshinweis 0.5M solution in toluene
CAS 40949-94-8, 108-88-3
Summenformel C6H18KNSi2
Strukturformel [(CH3)3Si]2NK
MDL-Nummer MFCD00010330
Konzentration 0.6 to 0.8M (Total base)
Dichte 0.8760g/mL
Synonym potassium bis trimethylsilyl amide, khmds, potassium hexamethyldisilazide, hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis trimethylsilyl azanide, potassium bis trimethylsilyl amide 1m sol. in thf, potassiumbis trimethylsilyl amide, hexamethyldislazane potassium salt, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis-trimethylsilylamide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
InChI-Schlüssel IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[K+]
IUPAC-Name Kalium;bis(trimethylsilyl)azanid
Molekulargewicht (g/mol) 199.485
PubChem CID 3251421
Formelmasse 199.49
Reinheit (%) 0.6 to 0.8 M (Total base)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.876
Menge 100 ml
Flammpunkt −21°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.