Learn More
Kaliumborhydrid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10646592 100 g Glasflasche 100 Gramm
10311394 5 g Glasflasche 5 Gramm
10123880 500 g Glasflasche 500 Gramm
10647934 2.5 kg Kunststofftrommel 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10646592 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 196551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 €
    85.65 € / 100 Gramm
    Sparen 16.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13762-51-1
Summenformel BH4K
Molekulargewicht (g/mol) 53.94
MDL-Nummer MFCD00011396
InChI-Schlüssel ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium borohydride
Schmelzpunkt 500.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Merck Index 15, 7737
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 190g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water, partially soluble in ammonia, insoluble in ethers, hydrocarbons, isopropylamine,, benzene, hexane, dioxane, thf and acetonitrile, 7g/L methanol (20°C)
IUPAC-Name Kalium; Bor(1-)
Formelmasse 53.93
Reinheit (%) ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium borohydride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Hazard Statement
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium borohydride