Learn More
Kaliumborhydrid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15492777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492777 1 kg 1 Kilogramm
15472777 100 g 100 Gramm
15482777 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 046847.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Wasserstoffquelle, Reduktionsmittel für Aldehyde, Ketone, saure Chloride; Schaummittel für Kunststoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13762-51-1
Summenformel BH4K
Molekulargewicht (g/mol) 53.94
MDL-Nummer MFCD00011396
InChI-Schlüssel ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium borohydride
Schmelzpunkt >400°C (decomposition)
Physikalische Form Granulate
Menge 1 kg
Strukturformel KBH4
UN-Nummer UN1870
Merck Index 14,7616
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (19g/100g ); methanol (3;9g/100g ); 4:1 water:methanol mixture (13g/100g ).
IUPAC-Name Kalium; Bor(1-)
Formelmasse 53.94
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.494
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.17 g/mL