Learn More
Kaliumborhydrid, TRC
Artikelnummer. 30418516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418516 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418516 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6950402.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Borohydride
CAS 13762-51-1
Menge 2.5 g
Summenformel KBH4
Synonym Potassium Tetrahydroborate
InChI-Formel InChI=1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
SMILES [BH4-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumboranid
Molekulargewicht (g/mol) 53.94
Formelmasse 54.0043