Learn More
Kaliumbromat
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11454799 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Manipulationssicher
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11454799 1 l Manipulationssicher 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11454799 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 3004200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 €
    153.54 € / 1 Liter
    Sparen 22.46 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
In einer ISO9001-konformen Einrichtung gemäß Kapitel 4 (4.2.2 ) des Europäischen Arzneibuchs hergestellt. Kaliumbromat,0.033M, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige volumetrische Lösung mit 5.511 g/l KBrO3 in Wasser. Es ist ein Oxidationsmittel, das als Laborreagenz verwendet wird.
Kaliumbromat entsteht, wenn Brom durch eine heiße Lösung aus Kaliumhydroxid geleitet wird. Diese Lösung wird hergestellt, indem 5.5670 g Kaliumbromat Primärstandard mit Wasser gemischt und auf 1 l verdünnt wird. Dies ergibt eine 0.1 M-Lösung mit ca. 5.511 g/l KBrO3.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbromat
CAS 7758-01-2, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Manipulationssicher
Summenformel BrKO3
Synonym Kaliumbromat, Bromsäure, Kaliumsalz, Bromat, Kalium, Kaliumbromat dot, EEC-Nr. E924, Bromsäure, Kaliumsalz 1:1, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
IUPAC-Name Kalium; Bromat
Molekulargewicht (g/mol) 167.00
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Formelmasse 167,00 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.2.2)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5.5670 g Kaliumbromat primäre Standardlösung, verdünnt auf 1 l mit Wasser
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.033M POTASSIUM BROMATE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromate