Learn More
Kaliumbromat, +99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10338490 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10474335 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10338490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208855000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1-2-7758
Summenformel BrKO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.01
MDL-Nummer MFCD00011359
InChI-Schlüssel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-Name Kalium; Bromat
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bromate
Schmelzpunkt 350.0°C
Namenshinweis 99+%
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Formelmasse 167.01
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.27
Dichte 3.2700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.