Learn More
Kaliumbromid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776997 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10163830 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10722135 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10163830
Marke: Thermo Scientific Acros 196480010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 734.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel KBr
Merck Index 15, 7739
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Formelmasse 119
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 1% max.