Learn More
Kaliumbromid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187743 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10187743 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10046383 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10164990 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10187743
Marke: Thermo Scientific Acros 222550025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 734.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel KBr
Merck Index 15, 7739
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C),1.42g/L ethanol (25°C),217g/L glycerol,4g/L alcohol
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Formelmasse 119
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (130°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium bromide