Learn More
Kaliumbromid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464020
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11464020
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16339.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als analytisches Reagenz und Oxidationsmittel verwendet. Kaliumbromat wird hauptsächlich als Reifemittel für Mehl und als Teigkonditionierer verwendet. Es wird auch als Laborreagenz in Dauerwellensubstanzen, Lebensmittelzusatzstoffen und Sprengstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwach löslich in Alkohol, aber unlöslich in Aceton und Ethanol.
Hinweise
Starkes Oxidationsmittel. Nicht kompatibel mit brennbaren Materialien, organischen Stoffen, Reduktionsmitteln, Aluminium und feinen pulverförmigen Metallen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 730°C
Menge 500 g
Merck Index 14,7618
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Formelmasse 119.01
Reinheit (%) ≥99%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.559
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.75
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide