Learn More
Kaliumbromid, 99+ %
Artikelnummer. 11474020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474020 2.5 kg 2.50 Kilogramm
11454020 100 g 100 Gramm
11447807 250 g 250 Gramm
11464020 500 g 500 Gramm
11437807 1000 g 1000 Gramm
11457807 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11474020 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16339.A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 €
    141.65 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 20.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Wird als analytisches Reagenz und Oxidationsmittel verwendet. Kaliumbromat wird hauptsächlich als Reifemittel für Mehl und als Teigkonditionierer verwendet. Es wird auch als Laborreagenz in Dauerwellenverbindungen wie Lebensmittelzusatzstoffe und Sprengstoffe verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Wird als analytisches Reagenz und Oxidationsmittel verwendet. Kaliumbromat wird hauptsächlich als Reifemittel für Mehl und als Teigkonditionierer verwendet. Es wird auch als Laborreagenz in Dauerwellensubstanzen, Lebensmittelzusatzstoffen und Sprengstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwach löslich in Alkohol, aber unlöslich in Aceton und Ethanol.
Hinweise
Starkes Oxidationsmittel. Nicht kompatibel mit brennbaren Materialien, organischen Stoffen, Reduktionsmitteln, Aluminium und feinen pulverförmigen Metallen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 730°C
Menge 2.5 kg
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.559
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.75
Merck Index 14,7618
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Formelmasse 119.01
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke