Learn More
Kaliumbromid, ACS, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337467 1 kg 1 Kilogramm
11357467 50 g 50 Gramm
11327467 250 g 250 Gramm
11347467 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11337467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012612.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 €
    113.65 € / 1 Kilogramm
    Sparen 16.35 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Herstellung von Fotopapieren, bei der Prozessgravur und Lithographie, Spektroskopie
Used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy, and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is applied as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It is utilized for the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for the efficient bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 730°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.559
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder/crystalline/beads
Prozentgehaltsbereich 99% min.
Dichte 2.75
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in alcohol,glycerol.
IUPAC-Name Kaliumbromid
Formelmasse 119.01
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide