Learn More
Kaliumbromid, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
- Für die Infrarot-Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumbromid |
| Menge | 100 g |
| IUPAC-Name | Kalium; Bromid |
| Formelmasse | 118.99 |
| Güte | BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagenz |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Relative Dichte | 1 l = 2.75 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide