Learn More
Kaliumbromid, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10705151 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10705151 250 g 250 Gramm
10385950 500 g 500 Gramm
10676072 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10705151 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/4000/50
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435 °C
Schmelzpunkt 734 °C
Farbe Weiß
pH 5 bis 8,8
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck < °0,001 mmHg bei 20 C.
IUPAC-Name Kaliumbromid
Formelmasse 119 g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.