Learn More
Optisches Rechteck aus Kaliumbromidkristall, 30 mm x 15 mm x 4 mm, auf beiden Seiten poliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463645 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15463645 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 038457.KT
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bromide crystal optic rectangle
Namenshinweis 30mm x 15mm x 4mm, Polished both sides
CAS 2-3-7758
Menge Je 1
Summenformel BrK
MDL-Nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
IUPAC-Name Kalium; Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030