Learn More
Kaliumbromid, FT-IR-Qualität, ≥99 % Spurenmetallbasis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7122136 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15642160 25 g 25 Gramm
15632160 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15642160
Marke: Honeywell-Fluka 22186425G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumbromid, Bromidkaliumsalz, Kaliumbrom, Caswell Nr. 684, Trikalium-Tribromid, Kaliumbromid K3Br3, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1,383 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Schmelzpunkt 734 °C (Literatur)
Namenshinweis FT-IR-Gütegrad, ≥99 % Spurenmetallbasis
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 g
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kaliumbromid
Formelmasse 119
Reinheit (%) >99%
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (795 °C), 0.01 mmHg (20 °C)
Dichte 2.73 g/cm3