Learn More
Potassium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30003519
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003519 10 g 10 Gramm
30010694 100 g 100 Gramm
30004697 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003519 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP69504510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel Br K
Molekulargewicht (g/mol) 119
Synonym Potassium bromide, NSC 77367, Potassium bromide, NSC 77367
IUPAC-Name potassium;bromide
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Formelmasse 117.882