Learn More
Kaliumbromid, ultratrocken, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389667
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11389667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041282.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used in a variety of applications such as spectroscopy, infrared transmission, as a laboratory reagent, and for the removal of peripheral membrane proteins. It is also used in photosensitive chemicals, paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 730°C
Namenshinweis Ampouled under argon
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol and ether.
IUPAC-Name Kaliumbromid
Formelmasse 119.01
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.559
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White Powder/crystals
Dichte 2.75
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide