Learn More
Kaliumbrommethyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454857 5 g 5 Gramm
15444857 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32168.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 888711-44-2 | Molecular Formula: CH2BBrF3K | Molecular Weight: 200.835 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 888711-44-2
Summenformel CH2BBrF3K
Molekulargewicht (g/mol) 200.835
MDL-Nummer MFCD09265154
InChI-Schlüssel AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
PubChem CID 23690312
IUPAC-Name Kalium; Brommethyl(trifluor)boranuid
SMILES [B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bromomethyltrifluoroborate
Strukturformel BrCH2BF3K
Menge 5 g
Formelmasse 200.84
Reinheit (%) 95%