Learn More
Kaliumcarbonat, ACS-Reagenz, wasserfrei, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175053 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10175053
Marke: Thermo Scientific Acros 424080025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium carbonate
Schmelzpunkt 891.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Granulatpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel K2CO3
Fieser 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167
Merck Index 15, 7740
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.