Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073409 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10647612
Marke: Fisher Chemical P/4120/50
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CK2O3, CAS-Nummer-584-08-7, Kaliumcarbonat, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Dikaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, Perlenasche, Pottasche, Kaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Weinsteinsalz, 500 g, weiß, 138,21 g/mol, BWHMMNQKPAPP-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Pottasche, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 891 °C
Farbe Weiß
pH 11.5 bis 12
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 250 g
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
Formelmasse 138.21 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.