Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, granular, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15403740 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Pakningsstørrelse:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Pakningsstørrelse
15403740 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
15548074 2.5 kg Weithalsflasche Braunglas 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15403740 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 301201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.91 €
    184.59 € / 500 Gramm
    Sparen 43.32 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Kaliumcarbonat
Namenshinweis Anhydrisch
Physikalische Form granular
Menge 500 g
IUPAC-Name Kaliumkarbonat
Formelmasse 138.21
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.29 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Carbonate
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faresætning
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sikkerhedssætning
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.