missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM59B Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605489 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605489 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605489 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241118AF750

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FAM59B Polyclonal antibody specifically detects FAM59B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FAM59B
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias FAM59B, Family With Sequence Similarity 59, Member B, GAREML, GRB2 Associated, Regulator Of MAPK1-Like, GRB2-Associated And Regulator Of MAPK Protein-Like, GRB2-Associated And Regulator Of MAPK1-Like, KIAA2038, Protein FAM59B
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human FAM59B. The immunogen is located within amino acids 600 - 650 of FAM59B. Amino Acid Squence: PPLFKPSHPQKRFAPFGA
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 150946
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.