Learn More
Kaliumcarbonat, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. p-7071984 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15673160
Marke: Honeywell Research Chemicals 3102631KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumcarbonat
Menge 1 kg
Strukturformel K2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4267587
IUPAC-Name Kaliumkarbonat
Formelmasse 138.21 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus