Learn More
Kaliumchlorat, Solstice
Artikelnummer. 15623320
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15623320 500 g 500 Gramm
15613320 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15623320 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31247500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00 €
    90.93 € / 500 Gramm
    Sparen 8.07 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3811-04-9
Summenformel ClKO3
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
MDL-Nummer MFCD00011361
InChI-Schlüssel VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumchlorat, Berthollet-Salz, Weinsäuresalz, Kalichlorat, Chlorsäure, Kaliumsalz, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC-Name Kalium; Chlorat
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Physikalische Form Solid
Menge 500 g
Strukturformel KClO3
UN-Nummer 1485
Formelmasse 122,55 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A