Learn More
Kaliumchlorid, 0.010 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium chloride |
| Namenshinweis | 1413μmho at 25°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Prozentgehaltsbereich | 0.010M |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Farblos |
| Löslichkeit | Miscible with water |
| IUPAC-Name | Kaliumchlorid |
| Menge | 500 mL |
| Mehr anzeigen |