Learn More
Kaliumchlorid, 0.85 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365687
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11365687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043405.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Menge 1 L
Formelmasse 74.55