Learn More
Kaliumchlorid, 1 M, wässrige Lösung, RNAse-frei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
250 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15404809 250 mL 250 Milliliter
15494799 125 mL 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62422.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.97 €
    72.65 € / 250 Milliliter
    Sparen 12.32 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
It may be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins. This solution is used in a variety of biological applications, including DNA and RNA isolation techniques. Also used to establish a constant ionic strength in a sample solution. pH: 5.0-8.0 (25°C, 1 M in H2O)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann für die Herstellung von phosphatgepufferter Kochsalzlösung sowie für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen verwendet werden. Diese Lösung wird für eine Vielzahl biologische Anwendungen, einschließlich DNA- und RNA-Isolationstechniken, verwendet. Wird auch zum Erzielen einer konstanten Ionenstärke in Probenlösungen verwendet. PH: 5.0–8.0 (25° C, 1 M in H2O)
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Namenshinweis RNAse free
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Strukturformel KCl
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.