Learn More
Kaliumchlorid, 3 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824888
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11335677 250 mL 250 Milliliter
11345677 1 L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 11335677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043398.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Befüllen von Kalomelelektroden
For refilling calomel electrodesPotassium chloride, 3M aq. solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Prozentgehaltsbereich 3M
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kaliumchlorid:23%; Wasser:77%
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 17mm Hg at 20°C