missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Melford Potassium Chloride
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 7447-40-7
- Molecular Formula: KCl
- Molecular Weight: 74.6
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Chloride |
| CAS | 7447-40-7 |
| Menge | 5 kg |
| Summenformel | KCl |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering