Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium chloride |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | KCl |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 74.55g/mol |
| Reinheit (%) | 99 to 100.5% |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Dichte | 1.98g/mL at 25°C |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.