Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchlorid, für die Biochemie
Artikelnummer. 12632700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12632700 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15700879 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12632700 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 418200025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00 €
    196.00 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 14.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Schmelzpunkt 770.0°C
Menge 2.5 kg
Strukturformel KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Löslichkeitsinformationen (1 M in water) Clear colorless
Formelmasse 74.54
Güte Biochemie