Learn More
Kaliumchlorid, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073411 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10375810
Marke: Fisher Chemical P/4280/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ClK, CAS-Nummer-7447-40-7, Klotrix, Kaliummuriat, Kaliumchlorid KCl, Chlorvescent, Kalitabs, Klor-con, Enseal, Kaliumchlorid, Sylvit, Slow-k, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, weiß, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;Chlorid, 770 °C, 11360, 74,548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420°C
Schmelzpunkt 770°C
Farbe Weiß
pH 6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 74.54g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter