Spezifikation
| Siedepunkt | 1420 °C |
| Schmelzpunkt | 770 °C |
| CAS | 7447-40-7 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 6 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | ClK |
| MDL-Nummer | MFCD00011360 |
| Synonym | Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| Mehr anzeigen |