Learn More
Kaliumchlorid, gesättigte Lösung, rein, Fülllösung für Elektroden, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpecifications
Specifications
| Siedepunkt | 106°C |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 mL |
| Synonym | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| IUPAC-Name | Kalium; Chlorid |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |