Learn More
Kaliumchlorid, gesättigte Lösung, rein, Fülllösung für Elektroden, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-8825001 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
100 mL
250 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
HDPE-Kunststoffflasche
Packungsgröße:
0.25 Liter
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 10744181
Marke: Fisher Chemical J/2983/05
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 106°C
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
IUPAC-Name Kalium; Chlorid