Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, 0.2 M, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumchloridlösung |
| CAS | 7447-40-7 |
| Menge | 1 l |
| Summenformel | ClK |
| Strukturformel | KCl |
| MDL-Nummer | MFCD00011360 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 1711999 |
| Synonym | Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| InChI-Schlüssel | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kaliumchloridlösung