Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, 4 M, rein, Fülllösung für Elektroden mit Silberchlorid, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7447-40-7 |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 mL |
| Summenformel | ClK |
| MDL-Nummer | MFCD00011360 |
| Synonym | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| InChI-Schlüssel | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| IUPAC-Name | Kalium; Chlorid |
| Mehr anzeigen |