Learn More
3M Kaliumchlorid mit AgCl, Fülllösung für Elektroden, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11503172 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11503172 500 ml 500 Milliliter
11593162 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11503172 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. EFS3AC5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.25 €
    104.43 € / 500 Milliliter
    Sparen 9.82 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dient zum Nachfüllen bzw. Austauschen des Referenzelektrolyts in Silber/Silberchlorid- bw. Kalomel-Referenzelektroden. 3 M Kaliumchlorid mit AgCl, Elektroden-Fülllösung Reagecon™ ist die Fülllösung der Wahl in potentiometrischen Titrationen oder direkten pH-Wert-, Redox- oder Ionenmessungen.
Ein guter Elektrolyt muss eine Reihe von Bedingungen erfüllen: Die Äquitransferenz der Kationen-Anionen-Kombination sollte so nahe wie möglich am dynamischen Gleichgewicht liegen, er sollte eine konstante Chloridaktivität und gute elektrische Leitfähigkeit herrschen und möglichst nicht chemisch reaktiv sein.
Kaliumchlorid (KCl) erfüllt alle diese Bedingungen mehr oder weniger und ist die Fülllösung der Wahl bei potentiometrischen Titrationen bzw. direkten pH-Wert-, Redox- oder Ionenmessungen, bei denen Silber/Silberchlorid- oder Kalomelreferenzelektroden zum Einsatz kommen. 3M KCl eignet sich, wenn die Arbeitstemperatur mindestens 20 °C beträgt.
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7 , 7783-90-6
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Konzentration 3 mol/l, gesättigt mit AgCl
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp Elektrodenfüllung
IUPAC-Name Kalium; Chlorid