Learn More
Kaliumchlorid, Spektroskopie-Gütegrad, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1500°C (sublimation) |
| Chemischer Name oder Material | Potassium chloride |
| Schmelzpunkt | 773°C |
| CAS | 7447-40-7 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 100 g |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.49 |
| Aussehen | White Powder |
| Mehr anzeigen |