Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchromat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387457
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387457 100 g 100 Gramm
11377457 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387457 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 012610.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Für den Einsatz in der Lederveredelung, Rostbeständigkeit von Metallen, Textilbeizmittel
In finishing of leather, rust proofing of metals, textile mordant, as an analytical lab reagent. Potassium chromate enjoys a broad assortment of industrial purposes. In the fabric industry, manufacturers use potassium chromate to tan leather and dye clothing items and materials. In science, potassium chromate is often used as an indicator, meaning it can identify the presence, location and quantity of certain elements such as iron. Beyond these applications, potassium chromate also functions as an oxidizing agent in manufacturing and scientific experiments. Some nuclear power plants currently use substances other than potassium chromate to inhibit corrosion in closed cooling-water systems. Potassium chromate is applied as a chemical indicator of chlorine ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-00-6
Summenformel CrK2O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00011368
InChI-Schlüssel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)-Chrom
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chromate
Schmelzpunkt 975°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 194.19
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Yellow crystals
Dampfdruck 0 hPa
Dichte 2.73 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium chromate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium chromate