Learn More
Potassium Chromate, TRC
Artikelnummer. 30416928
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30416928 1 g
30423711 10 g
30410257 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30416928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6951051G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-00-6
Summenformel Cr O4 . 2 K
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
Synonym Chromic acid (H2CrO4), potassium salt (1:2), Chromic acid (H2CrO4), dipotassium salt (8CI,9CI), Bipotassium chromate, Dipotassium chromate, Dipotassium chromate (K2CrO4), Dipotassium chromate(2-), Dipotassium monochromate, Neutral potassium chromate, Potassium chromate, Potassium chromate (K2(CrO4)), Potassium chromate(VI)
IUPAC-Name dipotassium;dioxido(dioxo)chromium
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chromate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Formelmasse 193.8476