Learn More
Kaliumbrocken in Mineralöl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058010
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15498979 25 g 25 Gramm
15408989 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15498979
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13267.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Potassium forms a blue solution in tetrahydrofoliate which is used for the ? -monoalkylation of -lactones in the presence of 18-crown-6. It is used for generation of potassium ethoxide in solution, for use in the Birch reduction of an aromatic ring, for preparation of potassium amide,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kalium bildet in Tetrahydrofoliat eine blaue Lösung, die für die ɑ-Monoalkylierung von -Lactonen in Gegenwart von 18-crown-6 verwendet wird. Es wird zur Erzeugung von Kaliumethoxid in Lösung, zur Verwendung bei der Birch-Reduktion eines aromatischen Rings, zur Herstellung von Kaliumamid verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9-7-7440
Summenformel K
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
MDL-Nummer MFCD00133776
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC-Name Kalium
SMILES [K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
Farbe Grau-Silber
Namenshinweis chunks, in mineral oil
Schmelzpunkt 63°C to 64°C
Siedepunkt 765°C to 770°C
Dichte 0.860 g/mL
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Fest
UN-Nummer UN2257
Merck Index 14,7604
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 39.1
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium, chunks, in mineral oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium