Learn More
Kaliumcyanat, 97 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289403 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Product Code. 10289403
Brand: Thermo Scientific Acros 201111000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 590-28-3 | CKNO | 81.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 590-28-3
Summenformel CKNO
Molekulargewicht (g/mol) 81.12
MDL-Nummer MFCD00011411
InChI-Schlüssel GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
IUPAC-Name Kalium; Cyanat
SMILES [K+].[O-]C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Potassium cyanate
Schmelzpunkt 315.0°C
Namenshinweis Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel KOCN
Fieser 01,1059
Merck Index 15, 7746
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 81.12
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium cyanate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /