Learn More
Kaliumcyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050024
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11397678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033356.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 590-28-3 | CKNO | 81.12 g/mol
Potassium cyanate is used in gold mining, organic synthesis and electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-28-3
Summenformel CKNO
Molekulargewicht (g/mol) 81.12
MDL-Nummer MFCD00011411
InChI-Schlüssel GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
PubChem CID 11378442
ChEBI CHEBI:38904
SMILES [K+].[O-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium cyanate
Schmelzpunkt 700°C to 900°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Merck Index 14,7625
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Kalium; Cyanat
Formelmasse 81.12
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.056 g/mL